2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921330-100G OR921330-25G OR921330-5G
APOSOR921330-100GEA 0 EUR
APOSOR921330-100G APOSOR921330-25G APOSOR921330-5G
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22987586
Núm. CAS: 1187595-85-2