3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921355-25G OR921355-5G
APOSOR921355-25GEA 128 EUR
APOSOR921355-25G APOSOR921355-5G
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol
Formula: C₅H₉Cl₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087386
Núm. CAS: 813-99-0