tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl (2-hydroxycyclohexyl)carbamate
OR921403-1G OR921403-25G OR921403-5G
APOSOR921403-1GEA 43.5 EUR
APOSOR921403-1G APOSOR921403-25G APOSOR921403-5G
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08061947
Núm. CAS: 477584-30-8