4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR921438-1G OR921438-250MG
APOSOR921438-1GEA 580 EUR
APOSOR921438-1G APOSOR921438-250MG
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₃
MW: 230,304 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845683
Núm. CAS: 203186-96-3