(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921459-1G OR921459-500MG
APOSOR921459-1GEA 522 EUR
APOSOR921459-1G APOSOR921459-500MG
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formula: C₇H₁₄N₂O·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28891479
Núm. CAS: 566159-08-8