(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR921460-1G OR921460-250MG
APOSOR921460-1GEA 1300 EUR
APOSOR921460-1G APOSOR921460-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid
Formula: C₂₂H₂₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11226813
Núm. CAS: 1310680-47-7