2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921490-1G
OR921490-250MG
APOSOR921490-1GEA
172
EUR
APOSOR921490-1G
APOSOR921490-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
2-Bromo-5-methoxypyrimidine
Formula:
C₅H₅BrN₂O MW: 189.01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12025462 Núm. CAS: 1209459-99-3 |