1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921537-1G
OR921537-250MG
APOSOR921537-1GEA
142
EUR
APOSOR921537-1G
APOSOR921537-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile
Formula:
C₈H₅N₃ MW: 143,145 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12963980 Núm. CAS: 1196151-62-8 |