3-(Ethylamino)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921595-10G
OR921595-1G
OR921595-5G
APOSOR921595-10GEA
754
EUR
APOSOR921595-10G
APOSOR921595-1G
APOSOR921595-5G
3-(Ethylamino)phenol 95%
3-(Ethylamino)phenol
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,179 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059617 Núm. CAS: 621-31-8 |