3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR921631-1G OR921631-5G
APOSOR921631-1GEA 589 EUR
APOSOR921631-1G APOSOR921631-5G
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17016067
Núm. CAS: 17258-26-3