Methyl 5-(methylamino)nicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921634-1G OR921634-250MG
APOSOR921634-1GEA 632 EUR
APOSOR921634-1G APOSOR921634-250MG
Methyl 5-(methylamino)nicotinate 95%
Methyl 5-(methylamino)nicotinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18256217
Núm. CAS: 91702-86-2