3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chlorocyclobutanecarboxylic acid
OR921690-1G OR921690-5G
APOSOR921690-1GEA 237 EUR
APOSOR921690-1G APOSOR921690-5G
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₅H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366750
Núm. CAS: 35207-71-7