2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Bromothiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
OR921697-1G OR921697-250MG
APOSOR921697-1GEA 800 EUR
APOSOR921697-1G APOSOR921697-250MG
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride
Formula: C₄H₅BrN₂S·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22689362
Núm. CAS: 1414958-88-5