Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921754-1G OR921754-250MG
APOSOR921754-1GEA 666 EUR
APOSOR921754-1G APOSOR921754-250MG
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18381078
Núm. CAS: 876505-26-9