1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921769-1G OR921769-250MG
APOSOR921769-1GEA 841 EUR
APOSOR921769-1G APOSOR921769-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19221668
Núm. CAS: 25957-69-1