5-Cyanonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR921786-250MG OR921786-1G
APOSOR921786-250MGEA 122 EUR
APOSOR921786-250MG APOSOR921786-1G
5-Cyanonicotinic acid
5-Cyanonicotinic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367904
Núm. CAS: 887579-62-6