2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921792-1G OR921792-250MG
APOSOR921792-1GEA 734 EUR
APOSOR921792-1G APOSOR921792-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₃ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11916079
Núm. CAS: 1176587-58-8