(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR921793-1G OR921793-250MG
APOSOR921793-1GEA 725 EUR
APOSOR921793-1G APOSOR921793-250MG
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formula: C₆H₁₂N₂·2BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195528
Núm. CAS: 125224-64-8