4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzyl 4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
OR9218-50MG OR9218-100MG OR9218-2.5G
APOSOR9218-50MGEA 43.5 EUR
APOSOR9218-50MG APOSOR9218-100MG APOSOR9218-2.5G
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262.347 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271878
Núm. CAS: 876316-35-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III