3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Nitropicolinaldehyde
OR921887-1G OR921887-5G
APOSOR921887-1GEA 156 EUR
APOSOR921887-1G APOSOR921887-5G
3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde 95%
3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde
Formula: C₆H₄N₂O₃
MW: 152,108 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368185
Núm. CAS: 35969-75-6