3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921939-1G OR921939-250MG
APOSOR921939-1GEA 632 EUR
APOSOR921939-1G APOSOR921939-250MG
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738479
Núm. CAS: 885271-60-3