2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921955-1G OR921955-250MG
APOSOR921955-1GEA 400 EUR
APOSOR921955-1G APOSOR921955-250MG
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07643179
Núm. CAS: 876710-73-5