(S)-2-Ethyl-piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2S)-2-Ethylpiperazine, (S)-2-Ethylpiperazine
OR921986-1G OR921986-250MG
APOSOR921986-1GEA 806 EUR
APOSOR921986-1G APOSOR921986-250MG
(S)-2-Ethyl-piperazine 95%
(S)-2-Ethyl-piperazine
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07373041
Núm. CAS: 207284-20-6