Boc-DL-Cha-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-cyclohexylpropanoic acid
OR922005-10G OR922005-25G OR922005-5G
APOSOR922005-10GEA 183 EUR
APOSOR922005-10G APOSOR922005-25G APOSOR922005-5G
Boc-DL-Cha-OH
Boc-DL-Cha-OH
Formula: C₁₄H₂₅NO₄
MW: 271.353 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095514
Núm. CAS: 144186-13-0