1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922045-1G OR922045-5G
APOSOR922045-1GEA 133 EUR
APOSOR922045-1G APOSOR922045-5G
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine ≥98%
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formula: C₁₃H₁₇N
MW: 187,281 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09030042
Núm. CAS: 32018-56-7