N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922083-1G OR922083-250MG
APOSOR922083-1GEA 435 EUR
APOSOR922083-1G APOSOR922083-250MG
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102302
Núm. CAS: 500896-58-2