(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
OR922129-1G
APOSOR922129-1GEA 687 EUR
APOSOR922129-1G
(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977227
Núm. CAS: 935668-82-9