Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922142-1G
APOSOR922142-1GEA 82.8 EUR
APOSOR922142-1G
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11506124
Núm. CAS: 24334-19-8