2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR922146-100MG OR922146-250MG
APOSOR922146-100MGEA 98.6 EUR
APOSOR922146-100MG APOSOR922146-250MG
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formula: C₇H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13180578
Núm. CAS: 1147422-92-1