4-(Bromomethyl)benzamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR922175-250MG OR922175-1G OR922175-5G
APOSOR922175-250MGEA 132 EUR
APOSOR922175-250MG APOSOR922175-1G APOSOR922175-5G
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
4-(Bromomethyl)benzamide
Formula: C₈H₈BrNO
Pto. de fusión: 181 … 182 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09743698
Núm. CAS: 58914-40-2