1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922195-1G OR922195-250MG
APOSOR922195-1GEA 632 EUR
APOSOR922195-1G APOSOR922195-250MG
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12802686
Núm. CAS: 1184578-88-8