2-Cyclohexyl-2-oxoacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922240-1G OR922240-250MG
APOSOR922240-1GEA 0 EUR
APOSOR922240-1G APOSOR922240-250MG
2-Cyclohexyl-2-oxoacetic acid 95%
2-Cyclohexyl-2-oxoacetic acid
Formula: C₈H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318468
Núm. CAS: 4354-49-8