3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922295-1G OR922295-250MG
APOSOR922295-1GEA 108 EUR
APOSOR922295-1G APOSOR922295-250MG
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole
Formula: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828645
Núm. CAS: 1011711-52-6