5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9223-1G OR9223-250MG
APOSOR9223-1GEA 176 EUR
APOSOR9223-1G APOSOR9223-250MG
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₃
Pto. de fusión: 145…147,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00447900
Núm. CAS: 64354-50-3