2-Amino-2-methylpropane hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922309-1G OR922309-5G
APOSOR922309-1GEA 21.5 EUR
APOSOR922309-1G APOSOR922309-5G
2-Amino-2-methylpropane hydrochloride 95%
2-Amino-2-methylpropane hydrochloride
Formula: ClH·C₄H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042027
Núm. CAS: 10017-37-5