(S)-tert-Butyl 2-amino-3-phenylpropylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-tert-Butyl (2-amino-3-phenylpropyl)carbamate
OR922386-1G
APOSOR922386-1GEA 174 EUR
APOSOR922386-1G
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-phenylpropylcarbamate 97%
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-phenylpropylcarbamate
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₂
MW: 250,337 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858348
Núm. CAS: 167298-44-4