Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922408-1G OR922408-250MG
APOSOR922408-1GEA 806 EUR
APOSOR922408-1G APOSOR922408-250MG
Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₆H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13174840
Núm. CAS: 77817-12-0