2-Hydroxy-N-methylbenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922451-1G OR922451-5G
APOSOR922451-1GEA 0 EUR
APOSOR922451-1G APOSOR922451-5G
2-Hydroxy-N-methylbenzamide 95%
2-Hydroxy-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045757
Núm. CAS: 1862-88-0