1-tert-Butylazetidin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR922475-10G OR922475-1G OR922475-5G
APOSOR922475-10GEA 1040 EUR
APOSOR922475-10G APOSOR922475-1G APOSOR922475-5G
1-tert-Butylazetidin-3-amine
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565786
Núm. CAS: 18713-70-7