tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR922539-1G OR922539-5G
APOSOR922539-1GEA 97.3 EUR
APOSOR922539-1G APOSOR922539-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,289 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16497040
Núm. CAS: 208046-23-5