(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922540-1G OR922540-250MG
APOSOR922540-1GEA 864 EUR
APOSOR922540-1G APOSOR922540-250MG
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658436
Núm. CAS: 62869-42-5