4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922542-1G OR922542-250MG
APOSOR922542-1GEA 208 EUR
APOSOR922542-1G APOSOR922542-250MG
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13705422
Núm. CAS: 94789-37-4