3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922548-100MG
OR922548-1G
OR922548-250MG
APOSOR922548-100MGEA
52.2
EUR
APOSOR922548-100MG
APOSOR922548-1G
APOSOR922548-250MG
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride
Formula:
C₆H₁₃N·ClH MW: 135,635 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11849606 Núm. CAS: 3437-30-7 |