4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922561-1G OR922561-250MG
APOSOR922561-1GEA 560 EUR
APOSOR922561-1G APOSOR922561-250MG
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine
Formula: C₆H₇Cl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11219203
Núm. CAS: 6237-96-3