2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
OR922566-1G
APOSOR922566-1GEA 683 EUR
APOSOR922566-1G
2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23106469
Núm. CAS: 23107-52-0