2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922580-1G OR922580-250MG
APOSOR922580-1GEA 632 EUR
APOSOR922580-1G APOSOR922580-250MG
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11212404
Núm. CAS: 120740-02-5