3,4,5-Trichloropyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3,4,5-trichloropyridine
OR922583-1G
APOSOR922583-1GEA 72.5 EUR
APOSOR922583-1G
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine 95%
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine
Formula: C₅H₃Cl₃N₂
MW: 197,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705655
Núm. CAS: 55933-91-0