5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922620-1G OR922620-250MG
APOSOR922620-1GEA 0 EUR
APOSOR922620-1G APOSOR922620-250MG
5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798100
Núm. CAS: 124845-04-1