6-Propylpyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922634-100MG OR922634-1G OR922634-250MG
APOSOR922634-100MGEA 104 EUR
APOSOR922634-100MG APOSOR922634-1G APOSOR922634-250MG
6-Propylpyridin-2-amine 95%
6-Propylpyridin-2-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130076
Núm. CAS: 41995-29-3