2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922643-1G OR922643-500MG
APOSOR922643-1GEA 690 EUR
APOSOR922643-1G APOSOR922643-500MG
2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride 97%
2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Formula: C₇H₁₂N₂O·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10700079
Núm. CAS: 1203682-17-0